Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Pdcd1lg2 Rat Monoclonal Antibody [clone: TY25]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-954
PRSI76-954EA 409 EUR InStock
PRSI76-954
Anti-Pdcd1lg2 Rat Monoclonal Antibody [clone: TY25]
Anticorps
The TY25 antibody reacts with mouse B7-DC (PD-L2), a 42 kDa glycoprotein of the B7 family of the immunoglobulin superfamily. B7-DC is expressed by macrophages, monocytes, and sub-populations of dendritic cells. B7-DC has similarities with the rest of the B7 family, but it does not bind to CD28/CD152. The receptor for B7-DC is PD-1, which contains an Immunoreceptor Tyrosine-based Inhibitory Motif (ITIM), and is expressed on activated B and T cells. The interaction between B7-DC and its receptor seems to downregulate immune responses. However, B7-DC seems to be a costimulator of T lymphocytes, reacting with a receptor different than PD-1. B7-DC can bind and stimulate dendritic cells. It is also the first B-7 ligand involved in bidirectional communication. The TY25 monoclonal antibody blocks the binding of B7-DC to its receptor (PD-1) and can be used for studying the interaction between the antigen presenting cells and T lymphocytes.

Type: Primary
Antigen: Pdcd1lg2
Clonality: Monoclonal
Clone: TY25
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité