Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Anti-CD274 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10F.9G2] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-961
PRSI76-961EA 232 EUR InStock
PRSI76-961
Anti-CD274 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10F.9G2] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The 10F.9G2 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD274, also known as B7-H1 or PD-L1, a 43 kDa glycoprotein of the B7 family of the immunoglobulin superfamily. CD274 is expressed on the B and T lymphocytes, natural killer cells, and dendritic cells. The receptor for the B7-H1 molecule is PD-1, which contains an Immunoreceptor Tyrosine-based Inhibitory Motif (ITIM), and is expressed on activated B and T cells. The interaction between CD274 and PD-1 seems to downregulate the T and B immune responses.

Type: Primary
Antigen: CD274
Clonality: Monoclonal
Clone: 10F.9G2
Conjugation: PEMore Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..