Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HTA125]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-962
PRSI76-962EA 522 EUR InStock
PRSI76-962
Anti-TLR4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HTA125]
Anticorps
The HTA125 monoclonal antibody specifically reacts with human CD284, a 110 kDa type I transmembrane signaling molecule known as the Toll-like Receptor 4 (TLR4). CD284 is an important molecule in the innate immunity response to bacterial lipoproteins. It is expressed by monocytes, macrophages, and endothelial cells. The HTA125 antibody can block Lipopolysaccharide-induced cytokine production and immunoprecipitate human TLR4.

Type: Primary
Antigen: TLR4
Clonality: Monoclonal
Clone: HTA125
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité