Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ICOS Mouse Monoclonal Antibody [clone: ISA-3] (PE (Phycoerythrin)-Cy7®)

Fournisseur: ProSci Inc.
76-969
PRSI76-969EA 628 EUR InStock
PRSI76-969
Anti-ICOS Mouse Monoclonal Antibody [clone: ISA-3] (PE (Phycoerythrin)-Cy7®)
Anticorps
The ISA-3 monoclonal antibody specifically reacts with human CD278 or Inducible COStimulatory molecule (ICOS), a 47 to 60 kDa homodimeric glycoprotein also known as H4, AILIM, and CRP-1. It is expressed on activated T cells and a group of thymocytes and is involved in the proliferation, activation, and cytokine production of T cells. When plate-bound, the ISA-3 antibody induces the production of IL-4,5,10 in T cells.

Type: Primary
Antigen: ICOS
Clonality: Monoclonal
Clone: ISA-3
Conjugation: PE (Phycoerythrin)-Cy7®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité