Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Pdcd1 Hamster Monoclonal Antibody [clone: J43.1]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-976
PRSI76-976EA 448 EUR InStock
PRSI76-976
Anti-Pdcd1 Hamster Monoclonal Antibody [clone: J43.1]
Anticorps
The J43.1 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD279, also known as PD-1 (programmed death-1), a 50 to 55 kDa glycoprotein of the Ig superfamily. The PD-1 ligands, PD-L1 (B7-H1) and PD-L2 (B7-H2) are members of the B7 family. Pd-1 contains an Immunoreceptor Tyrosine-based Inhibitory Motif (ITIM) and influences the peripheral tolerances and autoimmune diseases in mice. PD-1 is transiently expressed on CD4/CD8 thymocytes, it is upregulated in apoptotic cells, and it is expressed by activated myeloid and T and B cells. The binding of PD-1 to its ligands is blocked by the J43 antibody, which also enhances contact hypersensitivity and exacerbates acute Graft-versus-host disease, Experimental autoimmune encephalomyelitis and NOD diabetes. PD-1 seems to downregulate the immune response, as the development of splenomegaly and breakdown of peripheral tolerance in PD-1 deficient mice suggests.

Type: Primary
Antigen: Pdcd1
Clonality: Monoclonal
Clone: J43.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité