Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ncr1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 29A1.4] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-982
PRSI76-982EA 343 EUR InStock
PRSI76-982
Anti-Ncr1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 29A1.4] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The 29A1.4 antibody specifically reacts with CD335 (NKp46), a 46 kDa natural cytotoxicity receptor family molecule. It is expressed in only NK and a rare subset of NK-like T cells, not including the CD1d-restricted NKT division. CD335 is active during NK lysis of pathogen-infected and tumor cells.The 29A1.4 in vitro activates NK cells, but does not deplete NK cells in vivo.

Type: Primary
Antigen: Ncr1
Clonality: Monoclonal
Clone: 29A1.4
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité