Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Kdr Rat Monoclonal Antibody [clone: Avas12a1] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-991
PRSI76-991EA 488 EUR InStock
PRSI76-991
Anti-Kdr Rat Monoclonal Antibody [clone: Avas12a1] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The Avas12a1 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD309, also known as fetal liver kinase-1 (Flk-1) or the vascular endothelial growth factor receptor 2 (VEGFR2). CD309 is a receptor for VEGF and VEGFC and is expressed in endothelial cells in embryonic and adult tissue and a requirement for the development of vascular endothelial and hematopoietic cells.

Type: Primary
Antigen: Kdr
Clonality: Monoclonal
Clone: Avas12a1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité