Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPSA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7605
PRSI7605EA 435 EUR InStock
PRSI7605
Anti-RPSA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The 40S ribosomal protein SA (RPSA) is a high-affinity, non-integrin family, laminin receptor, also known as 67 kDa laminin receptor or 37 kDa laminin receptor precursor (37LRP). Laminins, a family of extracellular matrix glycoproteins, are the major noncollagenous constituent of basement membranes and have been implicated in a variety of biological processes including cell adhesion, differentiation, migration, signaling, neurite outgrowth and metastasis. RPSA is overexpressed in multiple types of cancers and has recently been shown to act as a cancer-specific death receptor.

RPSA antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

RPSA antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RPSA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité