Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PHC3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7607
PRSI7607EA 435 EUR InStock
PRSI7607
Anti-PHC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Polycomb group (PcG) proteins assemble into multimeric protein complexes, which are involved in maintaining the transcriptional repressive state of genes throughout development. PHC3 (Polyhomeotic-like protein 3), also known as Early development regulatory protein 3, is a 983 amino acid nuclear protein that is a component of the PcG multiprotein PRC1 complex. PRC1 complex acts via chromatin remodeling and modification of histones. PHC3 contains 1 FCS-type zinc finger and SAM (sterile alpha motif) domain (2-3). PHC 3 has been regarded as a candidate tumor suppressor of osteosarcoma.

PHC3 antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

PHC3 antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PHC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité