Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SPNS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7651
PRSI7651EA 435 EUR InStock
PRSI7651
Anti-SPNS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SPINSTER, also known as SPNS1 or SPIN1, is a 528 amino acid multi-pass membrane protein that localizes to the inner mitochondrial membrane and belongs to the spinster subfamily of the major facilitator superfamily. SPINSTER interacts with Bcl-x and Bcl-2 and, via this interaction, is thought to be involved in necrotic or autophagic cell death. The related protein SPNS2 is critical for the normal lymphocyte localization and mammalian immune system function (1,3).

SPINSTER antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

SPINSTER antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SPNS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité