Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HTNVsSgp1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7689
PRSI7689EA 435 EUR InStock
PRSI7689
Anti-HTNVsSgp1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Hantaan virus (HNTV) is the prototype virus of the genus hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA virus that is the eiological agent of Korean hemorrhagic fever. Infection of cultured Vero E6 cells with HNTV induced expression of the heat shock protein HSP70. A substantial fraction of HSP70 was found to be associated with the HNTV nucleocapsid (NP). Vero E6 cells that overexpress HSP70 show significantly reduced levels of NP and an increased resistance to infection by HNTV.

Hantaan virus nucleocapsid antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

Hantaan virus nucleocapsid antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: HTNVsSgp1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité