Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PUUVsMgp1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7691
PRSI7691EA 435 EUR InStock
PRSI7691
Anti-PUUVsMgp1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Puumala virus (PUUV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS) and is highly homologous to the protype hantavirus Hantaan virus. Like other hantaviruses, the PUUV glycoprotein is synthesized as a precursor that is posttranslationally processed into two glycoproteins G1 (Gn) and G2 (Gc). These glycoproteins interact with the PUUV nucleocapsid (NP) protein through their cytoplasmic tail, and this association has been suggested to be crucial to the binding of the ribonucleoprotein of the PUUV and the assembly of the virus particle.

Puumala virus glycoprotein antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

Puumala virus glycoprotein antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PUUVsMgp1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité