Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRPV4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7695
PRSI7695EA 435 EUR InStock
PRSI7695
Anti-TRPV4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The transient receptor potential (TRP) protein family consists of a diverse group of cation channels functioning in a variety of homeostatic and regulatory pathways. Four subfamilies exist, based on channel domain homology: C type (canonical), V type (vanilloid receptor related), M type (melastatin related) and P type (PKD). TRPV4, belongs to the V type subfamily and plays a role in systemic osmoregulation. TRPV4 is a calcium channel multi-pass membrane protein activated by various stimuli, including thermal stress, fatty acid metabolites and hypotonicity. TRPV4 is highly expressed in lung and kidney and widely expressed in brain. It plays an important role in regulating neural excitability.

TRPV4 antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

TRPV4 antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TRPV4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité