Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Notch3 Hamster Monoclonal Antibody [clone: HMN3-133] (APC (Allophycocyanin))

Fournisseur: ProSci Inc.
77-002
PRSI77-002EA 377 EUR InStock
PRSI77-002
Anti-Notch3 Hamster Monoclonal Antibody [clone: HMN3-133] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The HMN3-133 monoclonal antibody specifically reacts with mouse Notch3, a single-pass transmembrane protein. After binding with its ligand, Notch3 receptor undergoes cleavage resulting in a Notch intracellular domain (NICD) molecule that eventually activates transcription in the nucleus. It is expressed on Treg cells and adult smooth muscle arterial cells.

Type: Primary
Antigen: Notch3
Clonality: Monoclonal
Clone: HMN3-133
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité