Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Il17a Rat Monoclonal Antibody [clone: 17B7] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
77-005
PRSI77-005EA 311 EUR InStock
PRSI77-005
Anti-Il17a Rat Monoclonal Antibody [clone: 17B7] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The 17B7 monoclonal antibody specifically binds to mouse and rat IL-17A, a pro-inflammatory cytokine. It is produced by T helper 17 (Th17) cells, a unique subset of IL-23 dependent CD4+ T cells. Interleukin-17A is highly expressed in transplant rejection, asthma, psoriasis, and multiple sclerosis, and enhances the expression of ICAM-1 in human fibroblasts. The homodimer is expressed by activated peripheral CD4+ T lymphocytes. The Interleukin-17A binds to the IL-17 receptors (IL-17R) expressed by mast cells, monocytes and macrophages, fibroblasts, and endothelial and epithelial cells.

Type: Primary
Antigen: Il17a
Clonality: Monoclonal
Clone: 17B7
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité