Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HLA-DRA Mouse Monoclonal Antibody [clone: LN3] (APC (Allophycocyanin))

Fournisseur: ProSci Inc.
77-015
PRSI77-015EA 377 EUR InStock
PRSI77-015
Anti-HLA-DRA Mouse Monoclonal Antibody [clone: LN3] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The LN3 monoclonal antibody specifically reacts with the human leukocyte antigen-DR (HLA-DR), a MHC class II heterodimeric surface glycoprotein. HLA-DR is expressed on the antigen presenting surfaces of monocytes, macrophages, dendritic cells, activated T cells, and B cells. It is integral to peptide presentation to CD4+ T cells.

Type: Primary
Antigen: HLA-DRA
Clonality: Monoclonal
Clone: LN3
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité