Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRRC32 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GARP5] (APC (Allophycocyanin))

Fournisseur: ProSci Inc.
77-023
PRSI77-023EA 409 EUR InStock
PRSI77-023
Anti-LRRC32 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GARP5] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The GARP5 monoclonal antibody specifically reacts with human Glycoprotein A Repetitions Predominant (GARP, also known as LRRC32 or Garpin) molecule, a 80 kDa transmembrane glycoprotein expressed on the cell surface. GARP is expressed in activated Treg cells, placenta, pancreas, liver, skeletal muscle, heart, lung, and kidney, and it acts as a receptor for latent TGF-beta, which down-regulates the Treg cells action.

Type: Primary
Antigen: LRRC32
Clonality: Monoclonal
Clone: GARP5
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité