Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-POU5F1; Pou5f1 Rat Monoclonal Antibody [clone: EM92] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
77-024
PRSI77-024EA 694 EUR InStock
PRSI77-024
Anti-POU5F1; Pou5f1 Rat Monoclonal Antibody [clone: EM92] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The EM92 monoclonal antibody reacts with human and mouse Oct 3/4, a POU family transcription factor. Oct 3/4 is encoded by the Pou5F1 gene and expressed on undifferentiated cells and lost in adult tissue. Fbx15, FGF-4, NANOG, Rex1, and UTF1 expression is regulated with Oct 3/4 and in many cases gene expression is regulated in concert with Sox2.

Type: Primary
Antigen: POU5F1; Pou5f1
Clonality: Monoclonal
Clone: EM92
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human;Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité