Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HAVCR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: F38-2E2] (APC (Allophycocyanin))

Fournisseur: ProSci Inc.
77-026
PRSI77-026EA 660 EUR InStock
PRSI77-026
Anti-HAVCR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: F38-2E2] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The F38-2E2 monoclonal antibody specifically reacts with human T cell immunoglobulin and mucin domain containing protein (TIM3), a transmembrane molecule found on monocytes, macrophages, dendritic cells, and activated T cell types such as Treg, Th1, and Th17. TIM3 can exist in soluble and membrane bound forms and the relevant ligand for the protein is Galectin-9. It plays a role in the creation of immunological tolerances, the secretion of Th1 and Th17 related cytokines, and HIV infection.

Type: Primary
Antigen: HAVCR2
Clonality: Monoclonal
Clone: F38-2E2
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité