Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCL2 Hamster Monoclonal Antibody [clone: 2H5]

Fournisseur: ProSci Inc.
77-029
PRSI77-029EA 628 EUR InStock
PRSI77-029
Anti-CCL2 Hamster Monoclonal Antibody [clone: 2H5]
Anticorps
The 2H5 monoclonal antibody specifically reacts with mouse, rat, human MCP-1 (Monocyte Chemoattractant Protein-1), also known as CCL2 and MCAF (Monocyte Chemotactic and Activating Factor). MCP-1 is a C-C (beta) chemokine that regulates cytokine production in monocytes and the expression of adhesion molecules. The 2h5 antibody can neutralize the bioactivity of recombinant or natural MCP-1.

Type: Primary
Antigen: CCL2
Clonality: Monoclonal
Clone: 2H5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité