Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IFNG Mouse Monoclonal Antibody [clone: NIB42] (PE (Phycoerythrin)-Cy7®)

Fournisseur: ProSci Inc.
77-036
PRSI77-036EA 377 EUR InStock
PRSI77-036
Anti-IFNG Mouse Monoclonal Antibody [clone: NIB42] (PE (Phycoerythrin)-Cy7®)
Anticorps
The NIB42 monoclonal antibody specifically reacts with human interferon gamma, a multifunctional cytokine that is produced mainly by activated T and NK cells. Interferon gamma has anti-viral and anti-parasitic properties and plays an important role in the activation, growth, and differentiation of macrophages, B and T lymphocytes, and natural killer cells. It interacts synergically with other cytokines, such as TNF-alpha, to inhibit proliferation of normal and transformed cells. The NIB42 antibody neutralizes IFN-gamma.

Type: Primary
Antigen: IFNG
Clonality: Monoclonal
Clone: NIB42
Conjugation: PE (Phycoerythrin)-Cy7®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité