Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ifng Rat Monoclonal Antibody [clone: XMG1.2] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
77-045
PRSI77-045EA 409 EUR InStock
PRSI77-045
Anti-Ifng Rat Monoclonal Antibody [clone: XMG1.2] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The XMG1.2 is a neutralizing antibody that binds with the mouse Interferon-gamma (IFN-gamma) protein, a 15 to 17 kDa cytokine with significant antibacterial, antiviral, and antitumoral properties. When secreted by natural killer cells and by natural killer T lymphocytes, it regulates the immune response and supports adaptive immunity when produced by Th1 or CD8+ T lymphocytes. IFN-gamma plays an important role in the activation, the growth, and the differentiation of the macrophages, B and T lymphocytes, and natural killer cells. It interacts synergically with other cytokines, such as TNF-alpha, to inhibit proliferation of normal and transformed cells. IFN- gamma is the primary cytokine that defines Th-1 cells.The biological activity of IFN-gamma is not affected by glycosylation.

Type: Primary
Antigen: Ifng
Clonality: Monoclonal
Clone: XMG1.2
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité