Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL4 Rat Monoclonal Antibody [clone: MP4-25D2]

Fournisseur: ProSci Inc.
77-065
PRSI77-065EA 271 EUR InStock
PRSI77-065
Anti-IL4 Rat Monoclonal Antibody [clone: MP4-25D2]
Anticorps
The MP4-25D2 monoclonal antibody specifically reacts with human Interleukin-4 (IL-4), expressed by the activated T cells and mast cells. IL-4 is species-specific and stimulates the proliferation and differentiation of B lymphocytes. It upregulates the expression of IgE receptors and class II MHC antigen. The MP4-25D2 is a neutralizing antibody and is reported to be cross-reactive with rhesus monkeys.

Type: Primary
Antigen: IL4
Clonality: Monoclonal
Clone: MP4-25D2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité