Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ly76 Rat Monoclonal Antibody [clone: TER-119] (VioletFluor® 450)

Fournisseur: ProSci Inc.
77-076
PRSI77-076EA 311 EUR InStock
PRSI77-076
Anti-Ly76 Rat Monoclonal Antibody [clone: TER-119] (VioletFluor® 450)
Anticorps
The TER-119 monoclonal antibody specifically binds to the mouse 52 kDa Glycophorin A expressed on the erythroid lineage cells, from the early proerythroblast to mature erythrocyte stages, in the fetal liver, adult bone marrow, newborn liver, yolk sac, and adult lymphoid organs. The TER-119 antibody is used, together with other antibodies, as a marker for hematopoietic lineages cells.

Type: Primary
Antigen: Ly76
Clonality: Monoclonal
Clone: TER-119
Conjugation: VioletFluor® 450
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité