Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tigit Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1G9] (APC (Allophycocyanin))

Fournisseur: ProSci Inc.
77-087
PRSI77-087EA 311 EUR InStock
PRSI77-087
Anti-Tigit Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1G9] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The 1G9 monoclonal antibody specifically binds to the mouse TIGIT, expressed on the T helper cells. While in humans it is expressed also on natural killer cells, Treg cells, memory CD4+ and CD8+ T lymphocytes. TIGIT is not expressed on B cells and is upregulated on CD4+ T cells following activation.TIGIT interacts with CD155, and mediates the interaction between natural killer cells or T lymphocytes with APC and fibroblasts and endothelial cells expressing PVR or PVR-like proteins.

Type: Primary
Antigen: Tigit
Clonality: Monoclonal
Clone: 1G9
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité