Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Klrg1 Hamster Monoclonal Antibody [clone: 2F1]

Fournisseur: ProSci Inc.
77-088
PRSI77-088EA 271 EUR InStock
PRSI77-088
Anti-Klrg1 Hamster Monoclonal Antibody [clone: 2F1]
Anticorps
The 2F1 monoclonal antibody is specific for the mouse Killer cell Lectin-like Receptor G1 (KLRG1), a homodimer consisting of two N-glycosylated subunits of 30-38 kDa, also known as MAFA (Mast cell Function-associated Antigen). The antigen contains a cytoplasmic motif similar to ITIM (the immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif). KLRG1 is a receptor for cadherin, a family of transmembrane glycoproteins that mediate cell adhesion, and a common marker of T cell senescence. The receptor is believed to play an important role in the innate and adaptive immune system through the regulation of leukocytes. It is expressed on lymphokine-activated killer (LAK) cells, adherent LAK (A-LAK) cells, a sub-set of natural killer (NK) cells, T cells. In NK cells, it inhibits cytokine production and cytotoxicity activity.The receptor expression was not detected on the mouse peritoneal mast cells, or bone marrow mast cells.

Type: Primary
Antigen: Klrg1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2F1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité