Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: JC12]

Fournisseur: ProSci Inc.
77-101
PRSI77-101EA 311 EUR InStock
PRSI77-101
Anti-FOXP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: JC12]
Anticorps
The JC12 monoclonal antibody specifically reacts with human Foxp1, a winged helix transcription factor that is expressed in almost all human tissue. In several tumor types, the gene is lost suggesting it plays a tumor suppressive role. It plays an important role in the development of the brain, lungs, thymus, and heart. Foxp1 is also involved in the development of early B cells.

Type: Primary
Antigen: FOXP1
Clonality: Monoclonal
Clone: JC12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité