Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ly6g Rat Monoclonal Antibody [clone: 1A8] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
77-107
PRSI77-107EA 409 EUR InStock
PRSI77-107
Anti-Ly6g Rat Monoclonal Antibody [clone: 1A8] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The 1A8 monoclonal antibody specifically reacts with the 21 to 25 kDa glycophosphatidylinositol-anchored protein known as Ly-6G, expressed by the granulocytes from the bone marrow and periphery neutrophils. Ly-6G and Ly-6C form the Granulocyte Receptor-1 antigen (GR-1). The binding of the 1A8 antibody to the Ly-6G can be blocked by another antibody, RB6-8C5, which also recognizes Ly-6C. While 1A8 is specific for only Ly-6G, RB6-8C5 also binds to Ly-6C.

Type: Primary
Antigen: Ly6g
Clonality: Monoclonal
Clone: 1A8
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité