Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ly6g Rat Monoclonal Antibody [clone: RB6-8C5]

Fournisseur: ProSci Inc.
77-119
PRSI77-119EA 343 EUR InStock
PRSI77-119
Anti-Ly6g Rat Monoclonal Antibody [clone: RB6-8C5]
Anticorps
The RB6-8C5 monoclonal antibody reacts with the mouse Ly-6G (also known as Gr-1). The Ly-6G protein is a myeloid differentiation antigen of 21 to 25 kDa, expressed in a regulated manner by the myeloid lineage in the bone marrow, where the level of antigen expression is correlated with the granulocyte maturation and differentiation. In the bone marrow, the antigen is not expressed by the erythroid cells. From the peripheric cells, RB6-8C5 binds with monocytes, neutrophils and eosinophils.As a marker for the mouse monocytes, macrophages and granulocytes, the RB6-8C5 antibody is usually combined with M1/70, a macrophage labeling antibody (Anti-CD11b), for phenotypic analysis.

Type: Primary
Antigen: Ly6g
Clonality: Monoclonal
Clone: RB6-8C5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité