Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Klrb1c Mouse Monoclonal Antibody [clone: PK136]

Fournisseur: ProSci Inc.
77-153
PRSI77-153EA 343 EUR InStock
PRSI77-153
Anti-Klrb1c Mouse Monoclonal Antibody [clone: PK136]
Anticorps
The PK136 monoclonal antibody is specific for the mouse NK1.1, a receptor from the killer cell lectin-like receptor (KLR) family. Nk1.1 is an antigen encoded by the Klrb1c/NKR-P1C gene expressed by the natural killer cells of some selected strains of mice (C57BL, FVB/N, NZB) and encoded by the Klrb1b/NKR-P1B gene expressed on Swiss NIH and SJL mice. Pk136 binds to an epitope common to NKR-P1B and NKR-P1C.The Klrb1 is a family of type II transmembrane C-type lectin receptors. Klrb1c activates the NK-cell cytotoxicity, while Klrb1b inhibits it. PK136 is useful in defining the NK cells and the rare population of NK-T lymphocytes and specific cultured monocytes.

Type: Primary
Antigen: Klrb1c
Clonality: Monoclonal
Clone: PK136
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité