Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FCER1A Hamster Monoclonal Antibody [clone: FceR1] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
77-178
PRSI77-178EA 377 EUR InStock
PRSI77-178
Anti-FCER1A Hamster Monoclonal Antibody [clone: FceR1] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The Mar-1 monoclonal antibody binds to the Fc epsilon Receptor I alpha subunit (FceR1a), which is a transmembrane glycoprotein from the immunoglobulin superfamily. FceR1a lacks signal-transducing ability and is expressed by mast and basophil cells.The Fc epsilon Receptor I alpha subunit is upregulated by IgE and forms a tetramer with a beta subunit and two gamma subunits, which have ITAM (immunoreceptor tyrosine-based activation motifs). The complex formed by the four subunits has very important roles in the IgE-facilitated allergic reactions.

Type: Primary
Antigen: FCER1A
Clonality: Monoclonal
Clone: FceR1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité