Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Il2 Rat Monoclonal Antibody [clone: JES6-5H4] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
77-204
PRSI77-204EA 271 EUR InStock
PRSI77-204
Anti-Il2 Rat Monoclonal Antibody [clone: JES6-5H4] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The JES6-5H4 antibody specifically binds to mouse IL-2, a 17 kDa immunoregulatory cytokine and growth factor for T and B lymphocytes, NK cells, monocytes, and macrophages. IL-2 induces the cytotoxic operations of NK cells, activates B cells, and plays a role in the differentiation of T cells. JES6-5H4 seems to have a neutralizing effect on interleukin-2.

Type: Primary
Antigen: Il2
Clonality: Monoclonal
Clone: JES6-5H4
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité