Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tcrb Hamster Monoclonal Antibody [clone: H57-597] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
77-212
PRSI77-212EA 409 EUR InStock
PRSI77-212
Anti-Tcrb Hamster Monoclonal Antibody [clone: H57-597] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The H57-597 monoclonal antibody is specific for the beta chain of the mouse T cell Receptor (TCR). The crosslinking induces activation and proliferation of T cells, as a plate-bound or a soluble H57-597, or the plate-bound antibody can induce apoptosis, based on assay conditions. The beta chain of the TCR can combine with the alpha chain of the receptor to produce the alpha-beta TCR, which is expressed by the NKT cells, by the NK1.1+ thymocytes and most of the T cells. The beta chain does not react with the gamma-delta TCR-bearing cells, expressed by a small number of T cells. This antibody can be used as a phenotypic marker for the TCR beta expressing cells or for the functional purpose of TCR-mediated cell activation or apoptosis.

Type: Primary
Antigen: Tcrb
Clonality: Monoclonal
Clone: H57-597
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité