Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAMTOR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7709
PRSI7709EA 415 EUR InStock
PRSI7709
Anti-LAMTOR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LAMTOR1 is a 161 amino acid membrane protein belonging to the LAMTOR family. It has been identified to interact with and recruit the four Rag GTPases (Rag A-D) to the surface of lysosomes. The mTORC1 kinase complex is a critical component in the regulation of cell growth. As part of the ragulator complex, LAMTOR1 recruits the Rag GTPases and the mTORC1 complex to lysosomes, a key step in activation of the TOR signaling cascade by amino acids. LAMTOR1 may be involved in cholesterol homeostasis regulating LDL uptake and cholesterol release from late endosomes / lysosomes.

LAMTOR1 antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

LAMTOR1 antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LAMTOR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité