Anti-PDPK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
79-103
PRSI79-103EA 469 EUR InStock
PRSI79-103
Anti-PDPK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Phosphorylates and activates not only PKB/AKT, but also PKA, PKC-ζ, RPS6KA1 and RPS6KB1. May play a general role in signaling processes and in development.
Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100, Immunofluorescence: 1:100~1:200
Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific phosphopeptide. Non-phospho specific antibodies were removed by chromatogramphy using non-phosphopeptide.
Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Aliquot and store at -20°CMore Product Information
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG PRSI79-103
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité