Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CREB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-128
PRSI79-128EA 469 EUR InStock
PRSI79-128
Anti-CREB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CREB1 is a transcription factor that is a member of the bZIP family of DNA binding proteins. It binds as a homodimer to the CRE (cAMP-Responsive Element), an octameric palindrome containing a conserved core sequence, 5-prime-TGACG-3-prime. It consists of two transcript variants encoding respective isoforms produced by alternate splicing. It is mapped to 2q32.3-q34. It is phosphorylated by several protein kinases and induces transcription of genes in response to hormonal stimulation of the cAMP pathway. CREB1 is crucial for the consolidation of long-term conditioned fear memories, but not for encoding, storage, or retrieval of these memories. It is required for the stability of reactivated or retrieved conditioned fear memories.

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific phosphopeptide. Non-phospho specific antibodies were removed by chromatogramphy using non-phosphopeptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CREB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité