L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-RB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
79-163
PRSI79-163EA 521 EUR InStock
PRSI79-163
Anti-RB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Key regulator of entry into cell division that acts as a tumor suppressor. Acts as a transcription repressor of E2F1 target genes. The underphosphorylated, active form of RB1 interacts with E2F1 and represses its transcription activity, leading to cell cycle arrest. Directly involved in heterochromatin formation by maintaining overall chromatin structure and, in particular, that of constitutive heterochromatin by stabilizing histone methylation. Recruits and targets histone methyltransferases SUV39H1, SUV420H1 and SUV420H2, leading to epigenetic transcriptional repression. Controls histone H4More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité