Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EGFR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-208
PRSI79-208EA 469 EUR InStock
PRSI79-208
Anti-EGFR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Receptor for EGF, but also for other members of the EGF family, as TGF-alpha, amphiregulin, betacellulin, heparin-binding EGF-like growth factor, GP30 and vaccinia virus growth factor. Is involved in the control of cell growth and differentiation. Phosphorylates MUC1 in breast cancer cells and increases the interaction of MUC1 with SRC and CTNNB1/beta-catenin.

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific phosphopeptide. Non-phospho specific antibodies were removed by chromatogramphy using non-phosphopeptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: EGFR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité