Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HDAC4/5/9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-244
PRSI79-244EA 419 EUR InStock
PRSI79-244
Anti-HDAC4/5/9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Histone Deacetylases (HDACs) are a group of enzymes closely related to sirtuins. They catalyze the removal of acetyl groups from lysine residues in histones and non-histone proteins, resulting in transcriptional repression. In general, they do not act autonomously but as components of large multiprotein complexes, such as pRb-E2F and mSin3A, that mediate important transcription regulatory pathways. There are three classes of HDACs; classes 1, 2 and 4, which are closely related Zn2+-dependent enzymes. HDACs are ubiquitously expressed and they can exist in the nucleus or cytosol. Their subcellular localization is effected by protein-protein interactions (for example HDAC-14.3.3 complexes are retained in the cytosol) and by the class to which they belong (class 1 HDACs are predominantly nuclear whilst class 2 HDACs shuttle between the nucleus and cytosol). HDACs have a role in cell growth arrest, differentiation and death and this has led to substantial interest in HDAC inhibitors as possible antineoplastic agents.

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific phosphopeptide. Non-phospho specific antibodies were removed by chromatogramphy using non-phosphopeptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: HDAC4/5/9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité