Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MDM2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-252
PRSI79-252EA 469 EUR InStock
PRSI79-252
Anti-MDM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene is a target gene of the transcription factor tumor protein p53. The encoded protein is a nuclear phosphoprotein that binds and inhibits transactivation by tumor protein p53, as part of an autoregulatory negative feedback loop. Overexpression of this gene can result in excessive inactivation of tumor protein p53, diminishing its tumor suppressor function. This protein has E3 ubiquitin ligase activity, which targets tumor protein p53 for proteasomal degradation. This protein also affects the cell cycle, apoptosis, and tumorigenesis through interactions with other proteins, including retinoblastoma 1 and ribosomal protein L5. More than 40 different alternatively spliced transcript variants have been isolated from both tumor and normal tissues

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100, Immunofluorescence: 1:100~1:200

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific phosphopeptide. Non-phospho specific antibodies were removed by chromatogramphy using non-phosphopeptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MDM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité