Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NFKB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-265
PRSI79-265EA 461 EUR InStock
PRSI79-265
Anti-NFKB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NFKB has been detected in numerous cell types that express cytokines, chemokines, growth factors, cell adhesion molecules, and some acute phase proteins in health and in various disease states. NFKB is activated by a wide variety of stimuli such as cytokines, oxidant-free radicals, inhaled particles, ultraviolet irradiation, and bacterial or viral products. Inappropriate activation of NF-κ-B has been linked to inflammatory events associated with autoimmune arthritis, asthma, septic shock, lung fibrosis, glomerulonephritis, atherosclerosis, and AIDS. In contrast, complete and persistent inhibition of NF-κ-B has been linked directly to apoptosis, inappropriate immune cell development, and delayed cell growth.

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100, Immunofluorescence: 1:100~1:200

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific peptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NFKB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité