Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-281
PRSI79-281EA 461 EUR InStock
PRSI79-281
Anti-MYC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Myc proto-oncogene encodes nuclear DNA-binding phosphoproteins that are involved in the regulation of gene expression and DNA replication during cell growth and differentiation. Myc encodes a protein of 65 kDa which is expressed in almost all normal and transformed cells. The expression correlates with the proliferation state of the cells. Transcription is repressed in quiescent or terminally differentiated cells. Expression of Myc is generally induced after mitogenic stimulation of cells or serum induction. Myc therefore is an important positive regulator of cell growth and proliferation. Myc has been demonstrated also to be a potent inducer of apoptosis when expressed in the absence of serum or growth factors. Apoptosis may serve also as a protective mechanism to prevent tumorigenicity elicited by deregulated Myc expression. Sequences of the Myc oncogene have been highly conserved throughout evolution, from Drosophila to vertebrates

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific peptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MYC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité