Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHEK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-324
PRSI79-324EA 461 EUR InStock
PRSI79-324
Anti-CHEK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Chek1 is a protein kinase that inhibits mitotic entry after DNA damage, required for the DNA damage checkpoint and is strongly similar to murine Chek1. Checkpoint pathways control the order and timing of cell cycle transitions and ensure that critical events, such as DNA replication and chromosome segregation, are completed with high fidelity. The mouse and human proteins share 90% sequence identity through the protein kinase domains. The sequence of the 476-amino acid human Chek1 protein is 29%, 40%, and 44% identical to those of the fission yeast Chek1, C. elegans Chek1, and Drosophila 'grapes' (Grp) proteins, respectively. Chek1 is expressed ubiquitously as an approximately 2.4-kb mRNA, with the most abundant expression in thymus, testis, small intestine, and colon. The protein has altered mobility when isolated from cells treated with ionizing radiation, indicating that Chek1 is modified in response to DNA damage. In vitro, Chek1 directly phosphorylates a regulator of CDC2 tyrosine phosphorylation, CDC25C. In response to DNA damage, Chek1 phosphorylates and inhibits CDC25C, thus preventing activation of the CDC2-Cyclin-B complex and mitotic entry

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific peptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CHEK1
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité