Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP2K6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-340
PRSI79-340EA 461 EUR InStock
PRSI79-340
Anti-MAP2K6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MEK6 is a member of MAPKK protein kinase family. By using degenerate oligonucleotide primers from the conserved kinase domains of MKK3 and MKK4 two human cDNAs and 1 murine cDNA encoding closely related proteins of the MKK family were cloned. The two human clones appear to be different isoforms of the same gene generated by differential splicing: the shorter clone was designated MKK6, encodes a 278-amino acid protein, while the longer clone, designated MKK6b, encodes a 334-amino acid protein. MKK6 is about 80% identical to MKK3 and 40% identical to MKK4. 1.7-kb human MKK6 transcript is highly expressed in skeletal muscle, while an MKK6b-specific probe detected mRNA bands of 1.8, 2.4, and 4.5 kb that are enriched in heart, skeletal muscle, pancreas and liver. MKK6 plays an important role in intracellular signaling pathways leading toward activation of the p38 MAP kinase. MEK6 phosphorylates and activates p38 in response to inflammatory cytokines or environmental stress. As an essential component of p38 MAPK mediated signal transduction pathway, this gene is involved in many cellular processes such as stress induced cell cycle arrest, transcription activation and apoptosis.

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100, Immunofluorescence: 1:100~1:200

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific peptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MAP2K6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité