Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRKAA1/PRKAA2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-357
PRSI79-357EA 461 EUR InStock
PRSI79-357
Anti-PRKAA1/PRKAA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Responsible for the regulation of fatty acid synthesis by phosphorylation of acetyl-CoA carboxylase. It also regulates cholesterol synthesis via phosphorylation and inactivation of hormone-sensitive lipase and hydroxymethylglutaryl-CoA reductase. Appears to act as a metabolic stress-sensing protein kinase switching off biosynthetic pathways when cellular ATP levels are depleted and when 5'-AMP rises in response to fuel limitation and/or hypoxia. This is a catalytic subunit.

Western Blot: 1:500~1:1000, Immunohistochemistry: 1:50~1:100, Immunofluorescence: 1:100~1:200

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific peptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PRKAA1/PRKAA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité