Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRIN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-452
PRSI79-452EA 469 EUR InStock
PRSI79-452
Anti-GRIN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NMDA receptors are members of the ionotropic class of glutamate receptors, which also includes Kainate and AMPA receptors. NMDA receptors consist of NR1 subunits combined with one or more NR2 (A-D) or NR3 (A-B) subunits. The ligand-gated channel is permeable to cations including Ca2+, and at resting membrane potentials NMDA receptors are inactive due to a voltage-dependent blockade of the channel pore by Mg2+. NMDA receptor activation, which requires binding of glutamate and glycine, leads to an influx of Ca2+ into the postsynaptic region where it activates several signaling cascades, including pathways leading to the induction of long-term potentiation (LTP) and depression (LTD). NMDA receptors have a critical role in excitatory synaptic transmission and plasticity in the CNS. They govern a range of physiological conditions including neurological disorders caused by excitotoxic neuronal injury, psychiatric disorders and neuropathic pain syndromes.

Western Blot: 1:500~1:1000

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific phosphopeptide. Non-phospho specific antibodies were removed by chromatogramphy using non-phosphopeptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GRIN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité