Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPT Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-518
PRSI79-518EA 469 EUR InStock
PRSI79-518
Anti-MAPT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Tau is a heterogeneous microtubule-associated protein that promotes and stabilizes microtubule assembly, especially in axons. Six isoforms with different amino-terminal inserts and different numbers of tandem repeats near the carboxy-terminus have been identified, and tau is hyperphosphorylated at approximately 25 sites by ERK, GSK-3 and CDK5. Phosphorylation decreases the ability of tau to bind to microtubules. Neurofibrillary tangles are a major hallmark of Alzheimer's disease and these tangles are bundles of paired helical filaments composed of hyperphosphorylated tau. In particular, phosphorylation of Ser396 by GSK-3 or CDK5 destabilizes microtubules in Alzheimer's disease. Furthermore, inclusions of tau are found in a number of other neurodegenerative diseases, collectively known as tauopathies (1, 3).

Western Blot: 1:500~1:1000

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific phosphopeptide. Non-phospho specific antibodies were removed by chromatogramphy using non-phosphopeptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MAPT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité