Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-BCL2L1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-525
PRSI79-525EA 461 EUR InStock
PRSI79-525
Anti-BCL2L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Potent inhibitor of cell death. Isoform Bcl-X(L) anti-apoptotic activity is inhibited by association with SIVA isoform 1. Inhibits activation of caspases By similarity. Appears to regulate cell death by blocking the voltage-dependent anion channnel (VDAC) by binding to it and preventing the release of the caspase activator, cytochrome c, from the mitochondrial membrane. The Bcl-X(S) isoform promotes apoptosis.

Western Blot: 1:500~1:1000

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific peptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: BCL2L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité