Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TP53 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-530
PRSI79-530EA 461 EUR InStock
PRSI79-530
Anti-TP53 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
p53 is a nuclear protein which plays an essential role in the regulation of cell cycle specifically in the transition from G0 to G1. It is found in very low levels in normal cells however in a variety of transformed cell lines in high amounts and believed to contribute to transformation and malignancy. The open reading frame of p53 is 393 amino acids long, with the central region (consisting of amino acids from about 100 to 300) containing the DNA-binding domain. This proteolysis-resistant core is flanked by a C-terminal end mediating oligomerization and an N-terminal end containing a strong transcription activation signal. p53 binds as a tetramer to a PBS (p53-Binding Site) and activates the expression of downstream genes that inhibit growth and/or invasion. p53 binds as a tetramer to a p53-binding site (PBS) and to activate the expression of adjacent genes that inhibit growth and/or invasion. Deletion of one or both p53 alleles reduces the expression of tetramers, resulting in decreased expression of the growth inhibitory genes

Western Blot: 1:500~1:1000

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific peptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TP53
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité