Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cry1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-637
PRSI79-637EA 461 EUR InStock
PRSI79-637
Anti-Cry1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Blue light-dependent regulator of the circadian feedback loop. Inhibits CLOCK|NPAS2-ARNTL E box-mediated transcription. Acts, in conjunction with CRY2, in maintaining period length and circadian rhythmicity. Has no photolyase activity. Capable of translocating circadian clock core proteins such as PER proteins to the nucleus. May inhibit CLOCK|NPAS2-ARNTL transcriptional activity through stabilizing the unphosphorylated form of ARNTL

Western Blot: 1:500~1:1000

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific peptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Cry1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité